Learn More
4-méthyl-2-phényl-5-acide carboxylique pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11300587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11300587 5 g 5g
10782663 1 g 1g
10564505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11300587 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20201DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 103249-79-2
Formule moléculaire C12H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.224
Clé InChI ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
CID PubChem 239975
Nom IUPAC Acide4-méthyle-2-phénylpyrimidine-5-carboxylique
SMILES CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 97%