Learn More
(4-méthyl-2-phényl-5-pyrimidinyle)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10437422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10437422 1 g -
10437232 250 mg 250mg
10220275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10437422 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20209DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 342405-27-0
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.241
Numéro MDL MFCD02682074
Clé InChI LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 2776512
Nom IUPAC (4-méthyl-2-phénylpyrimidin-5-yl)méthanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 95%