Learn More
Acide 4-méthyl-2-(phénylméthylène)hydrazide benzènesulfonique, TRC
Code produit 30480170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480170 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM226208500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid
CAS 1006894-79-6
Formule moléculaire C14H14N2O2S
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
SMILES O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O
Nom IUPAC (E)-N'-benzylidène-4-méthylbenzènesulfonohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 274.37
Poids de la formule 274.08