Learn More
Acide 4-méthylique-2-phénylthiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490768 1 g 1g
15471246 250 mg 250mg
15400778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54487.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33763-20-1 | C11H8NO2S | 218.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33763-20-1
Formule moléculaire C11H8NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD00141955
Clé InChI CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
CID PubChem 720957
Nom IUPAC 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 202°C to 206°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.26
Pourcentage de pureté 97%