Learn More
4-méthyle-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10632675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10632675 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10306814 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632675 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC74104CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 958443-39-5
Formule moléculaire C10H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 204.247
Numéro MDL MFCD12198119
Clé InChI KHHZRQVJLBGSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 43811058
Nom IUPAC 4-méthyle-2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CN=CC=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.25
Pourcentage de pureté 97%