Learn More
(4-méthyle-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10597654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10597654 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10577494 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10597654 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58609CB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 886851-57-6
Formule moléculaire C10H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 206.26
Numéro MDL MFCD09817497
Clé InChI WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 20110144
SMILES CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC [4-méthyle-2-(pyridine-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]méthanol
Poids de la formule 206.27
Pourcentage de pureté 97%