Learn More
Chlorhydrate 4-Méthyle-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyle chloride, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10758465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10758465 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10420574 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758465 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58652CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 953408-88-3
Formule moléculaire C10H8Cl2N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 275.147
Numéro MDL MFCD09879910
Clé InChI XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 24229588
Nom IUPAC 4-chlorure de méthyle-2-pyridine-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyle ; chlorhydrate
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 275.16
Pourcentage de pureté 90%