Learn More
4-méthyl-2-thiazolecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10369197 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10369197 1 g Flacon en verre 1g
10063957 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10369197 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429350010
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13750-68-0 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13750-68-0
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.17
Numéro MDL MFCD00022450
Clé InChI NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-thiazole-2-carbaldehyde, 4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methylthiazole-2-carboxaldehyde, 4-methyl-2-formylthiazole, 2-formyl-4-methyl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-thiazole carboxaldehyde, pubchem15253
CID PubChem 4263432
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-thiazole-2-carbaldéhyde
SMILES CC1=CSC(=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point d’ébullition 90.0°C to 92.0°C (12.0 mbar)
Point d’éclair 67°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%