Learn More
(4-Méthyl-2 -thiényl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10761104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10761104 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10177522 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10761104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30613CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 104163-39-5
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.205
Numéro MDL MFCD06657973
Clé InChI CKQHNKAVFNDGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiophen-2-yl methanamine, 4-methyl-2-thienyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,4-methyl, 2-aminomethyl-4-methylthiophene, 4-methyl-2-aminomethyl thiophene, 4-methylthien-2-yl methylamine, 2-thiophenemethanamine, 4-methyl, 1-4-methylthiophen-2-yl methanamine, acmc-1cfbo, 4-methyl-2-thiophenemethanamine
CID PubChem 2795528
Nom IUPAC (4-méthylthiophène- 2-yl) méthanamine
SMILES CC1=CSC(=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-2-thienyl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 97%