Learn More
4-Méthyl-2-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445267
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15445267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15445267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32534.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 120985-64-0
Formule moléculaire C9H7F3O2
Numéro MDL MFCD01631591
Quantité 1 g
Synonyme 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-trifluoromethy-4-methybenzoic acid, 2-trifluoromethyl-4-methyl-benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-carboxy-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-toluic acid, 4-carboxy-3-trifluoromethyl toluene, 2-trifluoromethyl-4-methyl benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI PHJOGJTZXVBKJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
CID PubChem 2775591
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 98%