Learn More
4-Méthyle -2 H-1,4-benzoxazine3- (4 H)-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322169 25 g 25g
11312169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27196.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21744-84-3 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21744-84-3
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.176
Numéro MDL MFCD00601365
Clé InChI DBJMEBUKQVZWMD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 89032
Nom IUPAC 4-méthyle-1,4-benzoxazine-3-one
SMILES CN1C(=O)COC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 25 g
Synonyme 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,4-methyl, 4-methyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 4-methyl-2h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one, acmc-20ame8, 4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3-4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-methyl
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 98%