Learn More
(4-méthyle-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10726905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10726905 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10265454 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10726905 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29813CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 282520-55-2
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD11841068
Clé InChI VPYSMSLDVAQICD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 2-aminomethyl-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-2-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-2-yl methylamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-2-yl methanamine, c-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazin-2-yl-methylamine
CID PubChem 15550374
Nom IUPAC (4-méthyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-2-yl)méthanamine
SMILES CN1CC(CN)OC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-2-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%