Learn More
(4-Méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10127863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10127863 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10731864 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10127863 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13513CB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 946409-08-1
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD11109315
Clé InChI PGIOCCIKSFJJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine
CID PubChem 33589445
Nom IUPAC (4-méthyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-7-yl)méthanamine
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-7-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%