Learn More
(4-Méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-7-yl)methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 178.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |