Learn More
Acide 4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10693615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10693615 1 g Flacon en verre ambré 1g
10537274 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10693615 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29801DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 212578-38-6
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.202
Numéro MDL MFCD11506351
Clé InChI SSVIRLKDUUXSTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazole-2-carboxylic acid
CID PubChem 10845449
Nom IUPAC Acide 4-méthyle-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-2-carboxylique
SMILES CN1CC(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 97%