Learn More
Chlorure de 4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10512984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512984 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10515574 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10512984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC36103CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 892948-94-6
Formule moléculaire C9H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 247.69
Numéro MDL MFCD10700049
Clé InChI LHMOALYDXXCXLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonylchloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, chloro 4-methyl 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-oxazaperhydroin-6-yl sulfone
CID PubChem 43811036
Nom IUPAC chlorure de 4-méthyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyle
SMILES CN1CCOC2=C1C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 247.7
Pourcentage de pureté 97%