Learn More
4-Méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbalaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10526894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10526894 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10123364 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10526894 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62004CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-80-9
Formule moléculaire C9H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.191
Numéro MDL MFCD09817506
Clé InChI CVHLHSUUCRUZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, pubchem16127, 3,4-dihydro-7-formyl-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro-4-methyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde
CID PubChem 24229647
Nom IUPAC 4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldéhyde
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 95%