Learn More
4-méthyl-3-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783954 100 g Flacon en verre 100g
10222702 5 g Flacon en verre 5g
10669834 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10783954 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127251000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-32-4
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007910
Clé InChI GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
CID PubChem 8390
ChEBI CHEBI:81670
Nom IUPAC 4-méthyl-3-nitroaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitroaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74°C to 78°C
Couleur Ocre à orange ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)NH2
Quantité 100 g
Beilstein 12, 996
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-3-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.