Learn More
4-méthyl-3-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474214 100 g 100g
11454214 5 g 5g
11464214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474214 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12538.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-32-4 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-32-4
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00007910
Clé InChI GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-nitrotoluene, 3-nitro-4-methylaniline, 3-nitro-p-toluidine, m-nitro-p-toluidine, 2-nitro-4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl-3-nitro, 5-nitro-4-toluidine, p-toluidine, 3-nitro, gl-amin czech, gl-amin
CID PubChem 8390
ChEBI CHEBI:81670
Nom IUPAC 4-méthyl-3-nitroaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitroaniline
Point de fusion 74°C to 79°C
Densité 1.312
Point d’éclair 175°C (347°F)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN2660
Beilstein 638984
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%