Learn More
4-Méthyl-3-nitrobenzaldéhyde98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333077 25 g 25g
11313077 1 g 1g
11323077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11333077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13454.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 31680-07-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthyl-3-nitrobenzaldéhyde est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31680-07-6
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00017011
Clé InChI KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-p-tolualdehyde, 4-methyl-3-nitro-benzaldehyde, 3-nitro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-methyl-3-nitro, methylnitrobenzaldehyde, pubchem8157, acmc-209hod, 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde
CID PubChem 1798998
Nom IUPAC 4-méthyl-3-nitrobenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1637706
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98%