Learn More
4-Méthyl-3-nitrobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314955 25 g 25g
11304955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18270.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 19013-11-7 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19013-11-7
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD00027392
Clé InChI YEUGEQUFPMJGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-methylbenzamide, benzamide, 4-methyl-3-nitro, benzamide,4-methyl-3-nitro, acmc-20amdw
CID PubChem 87896
Nom IUPAC 4-méthyl-3-nitrobenzamide
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzamide
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 25 g
Beilstein 2102644
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%