Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393936 1 g 1g
11303946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17052.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80500-27-2 | C7H8BNO4 | 180.954 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80500-27-2
Formule moléculaire C7H8BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 180.954
Numéro MDL MFCD00191550
Clé InChI OASVXBRTNVFKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3-nitrophenyl boronic acid, 4-methyl-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-p-tolylboronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl boranediol, 4-methyl-3-nitro-phenyl boronic acid, 3-nitro-4-methylphenylboronic acid, 2-nitrotoluene-4-boronic acid, boronic acid, 4-methyl-3-nitrophenyl, 3-nitro-4-methylbenzeneboronic acid
CID PubChem 2773515
Nom IUPAC Acide boronique (4-méthyle-3-nitrophényl)
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C)[N+](=O)[O-])(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzeneboronic acid
Point de fusion ∼250°C
Quantité 1 g
Beilstein 3279018
Poids de la formule 180.96
Pourcentage de pureté 98%