Learn More
Chlorure de 4-méthyle-3-nitrobenzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478777 5 g 5g
11488777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19931.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 616-83-1 | Molecular Formula: C7H6ClNO4S | Molecular Weight: 235.638 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-83-1
Formule moléculaire C7H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.638
Numéro MDL MFCD00129811
Clé InChI OQFYBGANSUNUAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-nitrotoluene-4-sulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitro-benzenesulfonyl chloride, 4-methyl-3-nitrobenzenesulfonylchloride, chloro 4-methyl-3-nitrophenyl sulfone, 4-methyl-3-nitrobenzolsulfonylchlorid, pubchem5674, acmc-1awd3, 3-nitro-p-toluenesulfonyl chloride, 3-nitro-4-methyl phenylsulfonyl chloride
CID PubChem 560638
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthyle-3-nitrobenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’ébullition 152°C to 154°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2696481
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 235.65
Pourcentage de pureté 95%