Learn More
Chlorure de 4-méthyle-3-nitrobenzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11498777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19931.22
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’ébullition 152°C to 154°C/1 mm
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solid