Learn More
Acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10091930 25 g Flacon en verre 25g
10001940 100 g Flacon en verre -
10051910 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10091930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165990250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-98-0 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-98-0
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007174
Clé InChI BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187.0°C to 190.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 502
Synonyme 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline