Learn More
Acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494763 100 g 100g
11404773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11650.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 96-98-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-98-0
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007174
Clé InChI BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methylbenzoic acid, 3-nitro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro, 3-nitro-para-toluic acid, m-nitro-p-toluic acid, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid, p-toluic acid, 3-nitro, 3-nitro-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,4-methyl-3-nitro
CID PubChem 7319
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 188°C to 190°C
Quantité 100 g
Beilstein 1874411
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%