Learn More
Acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 96-98-0 |
| Formule moléculaire | C8H7NO4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.15 |
| Poids de la formule | 181.0375 |