Learn More
Acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30333079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333079 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4953051G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 96-98-0
Formule moléculaire C8H7NO4
Quantité 1 g
Synonyme 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-méthyl-3-nitrobenzoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Poids de la formule 181.0375