Learn More
4-Méthyl-3-nitrobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11384945
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384945 5 g 5g
11394945 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18269.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-79-7
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00031482
Clé InChI KOFBNBCOGKLUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-methylbenzonitrile, 3-nitro-p-tolunitrile, 4-methyl-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methyl-3-nitro, 4-cyano-2-nitrotoluene, 4-methyl-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-p-toluonitrile, pubchem4817, acmc-209gtb
CID PubChem 589333
Nom IUPAC 4-méthyl-3-nitrobenzonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Point de fusion 103°C to 108°C
Point d’ébullition 171°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2047311
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%