Learn More
4-Méthyl-3-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399818 10 g 10g
11319828 2 g 2g
11309828 50 g 50g
11329828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11399818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044285.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2042-14-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2042-14-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007244
Clé InChI BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
CID PubChem 16271
Nom IUPAC 4-méthyl-3-nitrophénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrophenol
Point de fusion 77°C to 81°C
Odeur Phenol-like
Quantité 10 g
Numéro UN UN2446
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre