Learn More
Isocyanate de 4-méthyl-3-nitrophényle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11303306
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303306 1 g 1g
11313306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12669.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13471-69-7
Formule moléculaire C8H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.147
Numéro MDL MFCD00014698
Clé InChI OIORBBLUSMONPW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73137
Nom IUPAC 4-isocyanato-1-méthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
Point de fusion 48°C to 54°C
Point d’ébullition 113°C to 118°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2724128
Synonyme 4-methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 2-nitro-4-isocyanatotoluene, 4-methyl-3-nitrophenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, benzene,4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, 4-methyl-3-nitrobenzenisocyanate, acmc-20amdt
Poids de la formule 178.15
Pourcentage de pureté 96%