Learn More
4-Methyl-3-penten-2-ol, TRC
Code produit 30179575
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179575 250 mg 250mg
30179542 50 mg 50mg
30179368 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM222478250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4325-82-0
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.15
Nom IUPAC 4-methylpent-3-en-2-ol
SMILES CC(O)C=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-penten-2-ol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h4,6-7H,1-3H3
Poids de la formule 100.0888