Learn More
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31431525
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31431525 100 g
31427483 25 g
31421113 1 g
31427226 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31431525 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11128100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 65934-74-9
Formule moléculaire C8H8F3N
Numéro MDL MFCD01631582
Quantité 100 g
SMILES NC1=CC=C(C)C(C(F)(F)F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 175.15
Pourcentage de pureté 98%