Learn More
4-méthyl-3-(trifluorométhyl)aniline, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11401007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11401007 1 g 1g
11411007 5 g 5g
11314679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23396.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65934-74-9
Formule moléculaire C8H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 175.154
Numéro MDL MFCD01631582
Clé InChI JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine
CID PubChem 2737715
Nom IUPAC 4-méthyl-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.24
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.4905
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 6776230
Poids de la formule 175.16
Pourcentage de pureté ≥98%