Learn More
Acide 4'-méthyl-4-biphénylcarboxylique, Acros Organics™
Code produit 11984991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11984991 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
CAS 720-73-0
Point de fusion 252.0°C to 254.0°C
Formule moléculaire C14H12O2
Formule linéaire CH3(C6H4)2CO2H
Quantité 1 g
Synonyme 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
Clé InChI RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthylphényl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
CID PubChem 2063421
Poids de la formule 212.25
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.