Learn More
4-méthyl-4-méthylthio-2-pentanone, 99 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone |
| Densité | 0.965 |
| Point d’ébullition | 80°C to 82°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 72°C (162°F) |
| Indice de réfraction | 1.472 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 146.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?