Learn More
4-méthyl-4-méthylthio-2-pentanone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11449557
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449557 100 g 100g
11439557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22058.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23550-40-5
Formule moléculaire C7H14OS
Poids moléculaire (g/mol) 146.25
Numéro MDL MFCD00049253
Clé InChI DHANVOSHQILVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio-4-methyl-2-pentanone, 4-methyl-4-methylthio pentan-2-one, 2-pentanone, 4-methyl-4-methylthio, 4-methyl-4-methylthio-2-pentanone, unii-g69hk72q3y, 4-methyl-4-methylsulfanyl pentan-2-one, cassis pentanone, fema no. 3376, corps cassis
CID PubChem 4682590
Nom IUPAC 4-méthyl-4-méthylsulfanylpentan-2-one
SMILES CSC(C)(C)CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-4-methylthio-2-pentanone
Densité 0.965
Point d’ébullition 80°C to 82°C (10 mmHg)
Point d’éclair 72°C (162°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 100 g
Poids de la formule 146.25
Pourcentage de pureté 99%