Learn More
4-Methyl-5-[(2-aminoethyl)thiomethyl]imidazole Dihydrochloride, TRC
Code produit 30472929
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 mg
2 g
Conditionnement:
200mg
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472929 200 mg 200mg
30476991 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30472929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM286500200MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38603-72-4
Formule moléculaire C7 H13 N3 S . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 244.19
Synonyme Cimetidine Ep Impurity J Dihydrochloride
Nom IUPAC 2-[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methylsulfanyl]ethanamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cc1nc[nH]c1CSCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-[(2-aminoethyl)thiomethyl]imidazole Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 200 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H13N3S.2ClH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H
Poids de la formule 243.0364
Pourcentage de pureté >95%