Learn More
4-Méthyl-5-(2-phosphoryléthyl)thiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-5-(2-phosphorylethyl)thiazole |
| CAS | 3269-79-2 |
| Formule moléculaire | C6H10NO4PS |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 5-(β-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole monophosphate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10NO4PS/c1-5-6(13-4-7-5)2-3-11-12(8,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | CC1=C(SC=N1)CCOP(O)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.18 |
| Poids de la formule | 223.01 |