Learn More
4-Méthyl-5-thiazoleéthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460074 25 g 25g
11470074 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13567.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-00-8
Formule moléculaire C6H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 143.204
Numéro MDL MFCD00005339
Clé InChI BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
CID PubChem 1136
ChEBI CHEBI:17957
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Densité 1.196
Point d’ébullition 135°C to 137°C (7 mmHg)
Point d’éclair 142°C (287°F)
Indice de réfraction 1.55
Quantité 25 g
Beilstein 114249
Merck Index 14,6126
Poids de la formule 143.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-5-thiazoleethanol