Learn More
4-Méthyl-5-thiazoleéthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470074 100 g 100g
11460074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13567.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-00-8
Formule moléculaire C6H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 143.204
Numéro MDL MFCD00005339
Clé InChI BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
CID PubChem 1136
ChEBI CHEBI:17957
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Densité 1.196
Point d’ébullition 135°C to 137°C (7 mmHg)
Point d’éclair 142°C (287°F)
Indice de réfraction 1.55
Quantité 100 g
Beilstein 114249
Merck Index 14,6126
Poids de la formule 143.21
Pourcentage de pureté 98%