Learn More
4-Méthyl-5-thiazoleéthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10531251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10531251 25 mL Flacon en verre
10092260 100 mL Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10531251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184060250
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-00-8
Formule moléculaire C6H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 143.21
Numéro MDL MFCD00005339
Clé InChI BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
CID PubChem 1136
ChEBI CHEBI:17957
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanol
SMILES CC1=C(SC=N1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 135°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5480 to 1.551
Quantité 25 mL
Beilstein 27, 1754
Merck Index 15, 6199
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and chloroform
Poids de la formule 143.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.