Learn More
4-méthyl-5-thiazoléthanol, TRC
Code produit 30004430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004430 5 g 5g
30011832 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3302355G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-00-8
Formule moléculaire C6 H9 N O S
Poids moléculaire (g/mol) 143.21
Synonyme 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT, 5-Thiazoleethanol, 4-methyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-5-thiazoleethanol (ACI), 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol, 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol, 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethanol, 2-(4-Methylthiazole-5-yl)ethanol, 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-(2-thiazoleethanol), 4-Methyl-5-(β-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethanol, 5-(Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, 5-(β-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Hemineurine, NSC 23262, NSC 41831, Sulfurol
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl)éthanol
SMILES Cc1ncsc1CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
Poids de la formule 143.0405