Learn More
4-Methyl-5-vinylthiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430327 5 g 5g
11440327 25 g 25g
11450327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21719.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1759-28-0 | C6H7NS | 125.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1759-28-0
Formule moléculaire C6H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 125.19
Numéro MDL MFCD00005337
Clé InChI QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-5-vinylthiazole, thiazole, 5-ethenyl-4-methyl, 4-methyl-5-vinyl thiazole, 5-ethenyl-4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl-5-vinyl, vinylsulfurol, vinyl sulfurol, fema no. 3313, 5-vinyl-4-methylthiazole, 4-methyl-5-vinyl-thiazole
CID PubChem 15654
Nom IUPAC 5-ethenyl-4-methyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC=N1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-vinylthiazole
Point de fusion -15°C
Densité 1.095
Point d’ébullition 67°C to 68°C (11 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.568
Quantité 5 g
Beilstein 107867
Poids de la formule 125.19
Pourcentage de pureté ≥98%