Learn More
4-Méthyl-5-vinylthiazole, TRC
Code produit 30472005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472005 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM338530100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-Vinylthiazole
CAS 1759-28-0
Formule moléculaire C6 H7 N S
Quantité 100 g
Synonyme 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole
Formule InChI InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
SMILES Cc1ncsc1C=C
Nom IUPAC 5-éthényl-4-méthyl-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol) 125.19
Poids de la formule 125.0299