Learn More
4-Méthyl-5-vinylthiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-5-Vinylthiazole |
| CAS | 1759-28-0 |
| Formule moléculaire | C6 H7 N S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3 |
| SMILES | Cc1ncsc1C=C |
| Nom IUPAC | 5-éthényl-4-méthyl-1,3-thiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.19 |
| Poids de la formule | 125.0299 |