Learn More
4-Méthyl-6-(2,4,4-triméthylpentyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30466506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466506 1 g 1g
30464625 100 mg 100mg
30481070 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30466506 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3312601G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50650-75-4
Formule moléculaire C14 H22 O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.32
Synonyme USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
Nom IUPAC 4-méthyl-6-(2,4,4-triméthylpentyl)pyran-2-one
SMILES CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Poids de la formule 222.162