Learn More
4-Méthyl-6-(2,4,4-triméthylpentyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30481070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481070 500 mg 500mg
30466506 1 g 1g
30464625 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM331260500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50650-75-4
Formule moléculaire C14 H22 O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.32
Synonyme USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
Nom IUPAC 4-méthyl-6-(2,4,4-triméthylpentyl)pyran-2-one
SMILES CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Poids de la formule 222.162