Learn More
Acide (4-méthyl-6,7-dihydro-4H-thiéno[3,2-c]pyran-4-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10786725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786725 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10387204 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10786725 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 57153-43-2
Formule moléculaire C10H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 212.263
Numéro MDL MFCD01850960
Clé InChI MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
CID PubChem 12225898
Nom IUPAC Acide 2-(4-méthyl-6,7-dihydrothiéno[3,2-c]pyran-4-yl)acétique
SMILES CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)acetic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté 97%