Learn More
Acide 4-méthyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 66909-28-2 |
| Formule moléculaire | C7H7NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-4-2-6(9)8-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CC1=CC(=O)NC=C1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-méthyl-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.14 |
| Poids de la formule | 153.0426 |